2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49434-1G
PC49434-250MG
APOSPC49434-1GEA
17360
CZK
APOSPC49434-1G
APOSPC49434-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₃BrClFO₂ MW: 253,453 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28733903 CAS číslo: 1695489-54-3 |