2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49433-1G
PC49433-250MG
APOSPC49433-1GEA
1660
CZK
APOSPC49433-1G
APOSPC49433-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₃BrF₄O₂ MW: 287.006 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31759995 CAS číslo: 2091606-46-9 |