Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49432-1G PC49432-250MG
APOSPC49432-1GEA 12870 CZK
APOSPC49432-1G APOSPC49432-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31759997
CAS číslo: 1800423-60-2