Tisk…
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49430-1G PC49430-250MG
APOSPC49430-1GEA 4960 CZK
APOSPC49430-1G APOSPC49430-250MG
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Vzorec: C₁₃H₉F₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27937118
CAS číslo: 672930-56-2