Tisk…
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49429-1G PC49429-250MG
APOSPC49429-1GEA 3540 CZK
APOSPC49429-1G APOSPC49429-250MG
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₁H₈F₃N₃O
MW: 255,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407842
CAS číslo: 874779-70-1