Tisk…
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49428-1G PC49428-250MG PC49428-5G
APOSPC49428-1GEA 5960 CZK
APOSPC49428-1G APOSPC49428-250MG APOSPC49428-5G
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₇F₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12739572
CAS číslo: 1039859-73-8