2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49423-1G
PC49423-250MG
PC49423-5G
APOSPC49423-1GEA
2200
CZK
APOSPC49423-1G
APOSPC49423-250MG
APOSPC49423-5G
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Vzorec:
C₉H₁₀FN MW: 151,181 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD30322597 CAS číslo: 1538364-89-4 |