Tisk…
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49422-1G PC49422-250MG PC49422-5G
APOSPC49422-1GEA 11810 CZK
APOSPC49422-1G APOSPC49422-250MG APOSPC49422-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Vzorec: C₉H₁₀FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD16778828
CAS číslo: 1250966-57-4