Tisk…
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49421-1G PC49421-250MG PC49421-5G
APOSPC49421-1GEA 2940 CZK
APOSPC49421-1G APOSPC49421-250MG APOSPC49421-5G
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Vzorec: C₉H₁₀FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD30210561
CAS číslo: 1448348-37-5