Tisk…
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49420-1G PC49420-250MG PC49420-5G
APOSPC49420-1GEA 14060 CZK
APOSPC49420-1G APOSPC49420-250MG APOSPC49420-5G
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Vzorec: C₉H₁₀FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD14585553
CAS číslo: 1208083-48-0