Tisk…
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49419-1G PC49419-250MG PC49419-5G
APOSPC49419-1GEA 2480 CZK
APOSPC49419-1G APOSPC49419-250MG APOSPC49419-5G
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Vzorec: C₉H₁₀FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31793572
CAS číslo: 2366994-64-9