Tisk…
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49418-1G PC49418-250MG PC49418-5G
APOSPC49418-1GEA 14060 CZK
APOSPC49418-1G APOSPC49418-250MG APOSPC49418-5G
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Vzorec: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31793571
CAS číslo: 1701568-95-7