Tisk…
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49417-1G PC49417-250MG PC49417-5G
APOSPC49417-1GEA 2150 CZK
APOSPC49417-1G APOSPC49417-250MG APOSPC49417-5G
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Vzorec: C₉H₁₀FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD24645335
CAS číslo: 1374298-69-7