Tisk…
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49416-1G PC49416-250MG PC49416-5G
APOSPC49416-1GEA 12200 CZK
APOSPC49416-1G APOSPC49416-250MG APOSPC49416-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Vzorec: C₉H₁₀FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06802502
CAS číslo: 893739-89-4