Tisk…
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49415-1G PC49415-250MG PC49415-5G
APOSPC49415-1GEA 2280 CZK
APOSPC49415-1G APOSPC49415-250MG APOSPC49415-5G
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Vzorec: C₉H₁₀FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD23163094
CAS číslo: 1386459-75-1