Tisk…
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49413-1G PC49413-250MG PC49413-5G
APOSPC49413-1GEA 13560 CZK
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG APOSPC49413-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31793569
CAS číslo: 2366994-57-0