Tisk…
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49411-1G PC49411-250MG PC49411-5G
APOSPC49411-1GEA 1120 CZK
APOSPC49411-1G APOSPC49411-250MG APOSPC49411-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31793567
CAS číslo: 2366994-56-9