Tisk…
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49409-1G PC49409-250MG PC49409-5G
APOSPC49409-1GEA 870 CZK
APOSPC49409-1G APOSPC49409-250MG APOSPC49409-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31793565
CAS číslo: 2366994-55-8