Tisk…
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49408-1G PC49408-250MG PC49408-5G
APOSPC49408-1GEA 992 CZK
APOSPC49408-1G APOSPC49408-250MG APOSPC49408-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31793564
CAS číslo: 2366994-61-6