4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49407-1G
PC49407-250MG
PC49407-5G
APOSPC49407-1GEA
12400
CZK
APOSPC49407-1G
APOSPC49407-250MG
APOSPC49407-5G
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-1-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec:
C₉H₈FNO₂ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD17677330 CAS číslo: 769159-85-5 |