4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49406-1G
PC49406-250MG
PC49406-5G
APOSPC49406-1GEA
3260
CZK
APOSPC49406-1G
APOSPC49406-250MG
APOSPC49406-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec:
C₉H₈FNO₂ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD22418246 CAS číslo: 932700-92-0 |