Tisk…
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49402-100MG PC49402-1G PC49402-250MG
APOSPC49402-100MGEA 827 CZK
APOSPC49402-100MG APOSPC49402-1G APOSPC49402-250MG
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374365
CAS číslo: 886363-98-0