Tisk…
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49401-1G PC49401-250MG
APOSPC49401-1GEA 12200 CZK
APOSPC49401-1G APOSPC49401-250MG
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976204
CAS číslo: 1260798-14-8