Tisk…
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49400-1G PC49400-250MG
APOSPC49400-1GEA 5360 CZK
APOSPC49400-1G APOSPC49400-250MG
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₃BrFN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745720
CAS číslo: 2379918-59-7