Tisk…
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49399-1G PC49399-250MG
APOSPC49399-1GEA 5460 CZK
APOSPC49399-1G APOSPC49399-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₄BrFN₂O₂
MW: 259,032 g/mol
Bod tání: 240…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193299
CAS číslo: 1260784-00-6