Tisk…
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49397-1G PC49397-250MG
APOSPC49397-1GEA 5360 CZK
APOSPC49397-1G APOSPC49397-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193294
CAS číslo: 474709-06-3