Tisk…
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49396-1G PC49396-250MG
APOSPC49396-1GEA 5360 CZK
APOSPC49396-1G APOSPC49396-250MG
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745719
CAS číslo: 2379918-40-6