Tisk…
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49395-1G PC49395-250MG
APOSPC49395-1GEA 8900 CZK
APOSPC49395-1G APOSPC49395-250MG
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994934
CAS číslo: 1020034-56-3