Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49394-1G
PC49394-250MG
APOSPC49394-1GEA
13560
CZK
APOSPC49394-1G
APOSPC49394-250MG
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₉FN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13195311 CAS číslo: 1260843-88-6 |