3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49393-1G
PC49393-250MG
APOSPC49393-1GEA
5360
CZK
APOSPC49393-1G
APOSPC49393-250MG
3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec:
C₇H₄FN₃O₂ MW: 181,124 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31745718 CAS číslo: 2379918-39-3 |