Tisk…
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49392-1G PC49392-250MG
APOSPC49392-1GEA 9330 CZK
APOSPC49392-1G APOSPC49392-250MG
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄ClFN₂
MW: 170,571 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994805
CAS číslo: 1019028-15-9