Tisk…
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49391-1G PC49391-250MG
APOSPC49391-1GEA 2070 CZK
APOSPC49391-1G APOSPC49391-250MG
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
8-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine hydrate
Vzorec: C₇H₅FN₂·H₂O
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812097
CAS číslo: 2379918-38-2