Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49389-1G PC49389-250MG PC49389-5G
APOSPC49389-1GEA 4770 CZK
APOSPC49389-1G APOSPC49389-250MG APOSPC49389-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520657
CAS číslo: 1114808-95-5