Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49388-1G PC49388-5G PC49388-25G
APOSPC49388-1GEA 3810 CZK
APOSPC49388-1G APOSPC49388-5G APOSPC49388-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185412
CAS číslo: 1214372-35-6
UN: 3265
ADR: 8,III