Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49387-1G PC49387-5G
APOSPC49387-1GEA 13230 CZK
APOSPC49387-1G APOSPC49387-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185396
CAS číslo: 1214330-94-5