Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49385-1G PC49385-250MG PC49385-5G
APOSPC49385-1GEA 6780 CZK
APOSPC49385-1G APOSPC49385-250MG APOSPC49385-5G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441382
CAS číslo: 50419-85-7