2,2,2-Trifluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49384-1G
PC49384-5G
PC49384-25G
APOSPC49384-1GEA
2860
CZK
APOSPC49384-1G
APOSPC49384-5G
APOSPC49384-25G
2,2,2-Trifluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 96%
2,2,2-Trifluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₄F₆O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07380778 CAS číslo: 42452-42-6 |