Tisk…
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC49383-1G PC49383-250MG
APOSPC49383-1GEA 17200 CZK
APOSPC49383-1G APOSPC49383-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₃F₃INO₄
MW: 349.003 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27665000
CAS číslo: 1820607-53-1