Tisk…
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49382-1G PC49382-250MG PC49382-5G
APOSPC49382-1GEA 8270 CZK
APOSPC49382-1G APOSPC49382-250MG APOSPC49382-5G
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₈H₃F₃INOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26407432
CAS číslo: 1820736-27-3