S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49381-1G
PC49381-250MG
APOSPC49381-1GEA
15870
CZK
APOSPC49381-1G
APOSPC49381-250MG
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate
Vzorec:
C₉H₁₁FN₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24636943 CAS číslo: 1820674-43-8 |