Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 3-Iodo-4-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride
PC49380-1G
PC49380-5G
PC49380-25G
APOSPC49380-1GEA
1330
CZK
APOSPC49380-1G
APOSPC49380-5G
APOSPC49380-25G
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₆F₃IO₂ MW: 330,042 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18399512 CAS číslo: 1236303-09-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)