Tisk…
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-iodobenzene
PC49376-1G PC49376-250MG
APOSPC49376-1GEA 27440 CZK
APOSPC49376-1G APOSPC49376-250MG
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396961
CAS číslo: 1261852-14-5
UN: 3261
ADR: 8 II