Tisk…
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49374-1G PC49374-250MG PC49374-5G
APOSPC49374-1GEA 1780 CZK
APOSPC49374-1G APOSPC49374-250MG APOSPC49374-5G
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782054
CAS číslo: 905808-02-8