Tisk…
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-cresol, 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
PC49372-1G PC49372-250MG
APOSPC49372-1GEA 8270 CZK
APOSPC49372-1G APOSPC49372-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24850033
CAS číslo: 1440535-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III