Tisk…
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49367-1G PC49367-250MG PC49367-5G
APOSPC49367-1GEA 1330 CZK
APOSPC49367-1G APOSPC49367-250MG APOSPC49367-5G
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₆F₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24850041
CAS číslo: 1440535-07-8