Tisk…
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-3-bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC49366-1G PC49366-250MG PC49366-5G
APOSPC49366-1GEA 4960 CZK
APOSPC49366-1G APOSPC49366-250MG APOSPC49366-5G
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO₂S
MW: 268,103 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24850040
CAS číslo: 1440535-19-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III