Tisk…
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-toluidine
PC49364-1G PC49364-250MG PC49364-5G
APOSPC49364-1GEA 9330 CZK
APOSPC49364-1G APOSPC49364-250MG APOSPC49364-5G
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄F₄N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24850038
CAS číslo: 1440535-15-8