Tisk…
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49362-1G PC49362-250MG
APOSPC49362-1GEA 5960 CZK
APOSPC49362-1G APOSPC49362-250MG
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24850034
CAS číslo: 940077-66-7