Tisk…
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49361-1G PC49361-250MG
APOSPC49361-1GEA 7440 CZK
APOSPC49361-1G APOSPC49361-250MG
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24850030
CAS číslo: 1440535-14-7