Tisk…
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49360-1G PC49360-250MG
APOSPC49360-1GEA 21490 CZK
APOSPC49360-1G APOSPC49360-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Vzorec: C₇H₃F₃INO₃S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24850032
CAS číslo: 1440535-09-0